Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid
Codice prodotto. 15337908 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
120 mL
500 ml
1 gal.
Dimensione della confezione:
1L
4L
pezzi 125
pezzi 180
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15337908 1 gal. 4L
12628346 20 mL pezzi 180
12638346 120 mL pezzi 125
12502716 500 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15337908 Fornitore Epredia™ N. del fornitore B9990800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.30€
    77.52€ / 4L
    Risparmia 21.78€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Allow for more accurate evaluation of cytological features with Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, which lyses RBCs and solubilizes proteins.
  • Pre-filled containers available
  • Ready-to-use, alcohol-based fluid
  • Compatible with immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Collection Fluid
Quantità 1 gal.