Learn More
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Codice prodotto. 12613036 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12613036 24 mm 30 mm pezzi 500
12503557 7 mm 7 mm pezzi 500
12559036 15 mm 15 mm pezzi 500
12542696 24 mm 24 mm pezzi 500
11356810 24 mm 37 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12613036 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 41743
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Plastic
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.95 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.2 in.