Learn More
Epredia™ Shandon™ Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards, 12x 11 in.
Codice prodotto. 12663026 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
23 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12663026 23 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12663026 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3611403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00€
    452.93€ / pezzi 1
    Risparmia 32.07€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Epredia™ Shandon Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards feature ample space for drainage and instruments.
  • Four embossments on tray bottom hold Raised Dissecting Boards 356 and 35614
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Tray
Materiale Polyethylene
Size Large
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.