Learn More
Epredia™ Double Cytoslide™ Microscope Slides
Codice prodotto. 12006689 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Noncoated
Rivestito
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12006689 Noncoated pezzi 100
12016689 Rivestito pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12006689 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 5991054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    73.27€ / pezzi 100
    Risparmia 6.48€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Use Epredia™ Shandon™ Double Cytoslides™ with Epredia™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ Chambers.
  • Specimen is displayed within a circle marked as 1 or 2
  • Number circles correspond with the Cytofunnel™ chamber
Ordering Alert:
  • Sold in boxes of 100 slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Double Cytoslide
Colore Plain
Descrizione Noncoated