Learn More
Epredia™ Shandon™ Dual Blade Manual Bone Saw: Replacement Blades
Codice prodotto. 15210289 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Replacement Blades, Coarse
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15210289 Replacement Blades, Coarse Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15210289 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 1001798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.16€ / pezzi 1
    Risparmia 3.49€
    5% Sconto
Replacement Blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Replacement Blades, Coarse
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dual Blade Manual Bone Saw (1001797)
Include Replacement blade set (includes links)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm