Learn More
Epredia™ Colorante Shandon™ EA-50
Codice prodotto. 10299688 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 l
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10299688 4 l 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10299688 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6766002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Clearly differentiate cellular components with pink, green and blue-green hues utilizing Epredia™ Shandon™ EA-50 Stain.
  • Polychromatic cytoplasmic stain
  • Biological stain commission-certified dye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 l
Product Type Cellular Components Stain
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye