Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Stain
Codice prodotto. 10483750 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
1L
4 l
Confezioni singole
Product Type:
Acquoso
Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno
Alcoholic Eosin Y Stain
Alcolico
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
10483750 4 l Alcolico 4L
10562614 1L Alcoholic Eosin Y Stain pezzi 2
12532756 1 l Acquoso pezzi 2
10188418 Confezioni singole Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10483750 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6766008
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Produce brilliant staining with Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, a fast-acting cytoplasmic counterstain.
  • Ready-to-use
  • Produces consistent results
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • Compatible with all alum hematoxylin stains
  • Available in alcoholic or aqueous formulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 l
Product Type Alcolico
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Shandon Eosin-Y Alcoholic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.