Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Stain
Codice prodotto. 10562614 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
1L
4 l
Confezioni singole
Product Type:
Acquoso
Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno
Alcoholic Eosin Y Stain
Alcolico
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
10562614 1L Alcoholic Eosin Y Stain pezzi 2
10483750 4 l Alcolico 4L
12532756 1 l Acquoso pezzi 2
10188418 Confezioni singole Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10562614 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6766007
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Produce brilliant staining with Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, a fast-acting cytoplasmic counterstain.
  • Ready-to-use
  • Produces consistent results
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • Compatible with all alum hematoxylin stains
  • Available in alcoholic or aqueous formulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1L
Product Type Alcoholic Eosin Y Stain