Learn More
Epredia™ Doppio imbuto Cytofunnel™ Shandon™ EZ
Codice prodotto. 11911788 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200/Cs.
40 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11911788 40 Pk. pezzi 40
12076689 200/Cs. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11911788 Fornitore Epredia™ N. del fornitore A78710005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    119.63€ / pezzi 40
    Risparmia 52.37€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Raddoppia il numero di presentazioni di campioni per ciclo con l'imbuto EZ Double Cytofunnel™ Shandon™ Epredia™.
  • Camere di campionamento monouso con carte filtro e tappi bianchi monouso
  • Contrassegni dell'imbuto corrispondenti ai contrassegni dei vetrini per una semplice identificazione
  • Scheda filtro precollegata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Monouso Single-use
Quantità 40 Pk.
Tipo EZ Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps
Volume (sistema metrico) 0.05 to 0.25 mL