Learn More
Epredia™ Shandon™ Fine Point Dissecting Scissors, Angular, Premium, 4.5 in. (11.4cm)
Epredia™ Shandon Fine Point Dissecting Scissors are available in Premium and Standard grades.
32.65€ - 140.00€
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Angled
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Stile punta Fine Point
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Grado Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Grado Prezzo Quantità e disponibilità  
15644444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
11999
Standard Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15684444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
711999
Premium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Consistent Quality
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Specifica
Dissecting Scissors
4.5 in.
Fine Point
Angled
11.4 cm