Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Codice prodotto. 12520067 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
125 x 60mL
5 gal.
125 x 120mL
Product Type:
Fixative
Dimensione della confezione:
3.80L
Pezzo
pezzi 125
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
12520067 125 x 120mL Fixative pezzi 125
10249908 5 gal. Fixative Pezzo
10602689 1 gal. Fixative 3.80L
12500067 125 x 60mL Fixative pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12520067 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    205.65€ / pezzi 125
    Risparmia 55.35€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain superior results to neutral buffered formalin with Glyo-Fixx™, a noncarcinogenic, nonsensitizing, and environmentally friendly substitute.
  • Produces distinct and crisp cellular morphology
  • Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
  • Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
  • Presents fine detail in specimen structure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Fixative
Quantità 125 x 120mL