Learn More
Epredia™ Accessories for Hyperclean TruAir™ Workstation
Codice prodotto. 12613106 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Accessori per workstation
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12613106 Accessori per workstation Pezzo
10443210 Accessori per workstation Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12613106 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    177.38€ / pezzi 1
    Risparmia 39.62€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Epredia™ Hyperclean Pathology Workstations.
Accessories:
  • Charcoal Filter
  • Fine particle Filters
  • Formaldehyde Neutralizing (Potassium Permanganate) Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Accessori per workstation
Descrizione Formato: 29 x 15 x 3.3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Workstation per patologia Hyperclean
Linea di prodotti Hyperclean
Quantità 1 Ea.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • shandon (chemisorbent) filter
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: aluminium oxide, potassium permanganate