Learn More
Epredia™ Workstation Shandon™ Hyperclean™, 1.25 x 5.75 x 1.31 poll. (29 x 15 x 3.3 cm)
Codice prodotto. 12623106 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12623106 6 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12623106 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    178.29€ / pezzi 1
    Risparmia 39.71€
    18% Sconto
In stock
Gli accessori Epredia™ Shandon™ Hyperclean™ sono indicati per le stazioni di lavoro per patologi Shandon™ Hyperclean.
Accessories:
  • Charcoal Filter
  • Fine particle Filters
  • Formaldehyde Neutralizing (Potassium Permanganate) Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dimensioni: 11.25 x 5.75 x 1.31 pollici (29 x 15 x 3.3 cm)
Descrizione Dimensioni: 29 cm x 15 x 3.3 cm; ciascuna
Da utilizzare con (apparecchiatura) Workstation per patologia Hyperclean
Linea di prodotti Hyperclean
Quantità 6 Pk.