Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Obtain brilliant and consistent staining with Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
243.00€ - 251.00€
Specifica
Compatibilità | Alum Hematoxylin Stains |
---|---|
Product Type | Eosin |
Tipo di soluzione | Eosin |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di soluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di soluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12697926
|
Epredia™
6765040 |
Eosin |
251.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10046318
|
Epredia™
6765540 |
Eosin |
243.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stable and precipitate-free; no filtering
- pH-adjusted for maximum stain uptake
- Economical powder stores indefinitely
- Compatible with all alum Hematoxylin stains
Specifica
Alum Hematoxylin Stains | |
Eosin | |
Eosin | |
Liquid |