Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains
Codice prodotto. 10435310 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 ml
4 L
Tipo:
Eosin
Fixative
Kit Kwik-Diff
Kwik-Diff Stains
Methylene Blue
Include:
125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
4 L Kwik-Diff Reagent 1, Fixative
4 L Kwik-Diff Reagent 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue
500 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
Dimensione della confezione:
120mL
4L
500mL
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo Include unitSize
10435310 500 ml Kit Kwik-Diff 500 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue 500mL
10633649 4 L Fixative 4 L Kwik-Diff Reagent 1, Fixative 4L
10643649 4 L Eosin 4 L Kwik-Diff Reagent 2, Eosin Pezzo
10549408 4 L Methylene Blue 4 L Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue Pezzo
12539956 125 mL Kwik-Diff Stains 125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10435310 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990700
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Enjoy a quicker alternative to traditional Wright's and Giemsa Staining procedures with Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains.
  • Available in kit form or as individual components
  • Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Includes:
Reagent 1: Fixative; Reagent 2: Eosin; Reagent 3: Methylene Blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 ml
Tipo Kit Kwik-Diff
Include 500 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.