Learn More
Epredia™ Shandon™ Neoprene Cork Dissecting Boards, Small
Epredia™ Shandon Neoprene Cork Dissecting Boards feature a durable cutting surface over a marine plywood base.
134.64€ - 145.00€
Specifica
Product Type | Dissecting Boards |
---|---|
Materiale | Blended Rubber and Cork |
Altezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
Altezza (sistema metrico) | 1.9 cm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13459386
|
Epredia™
36119 |
Small |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15323575
|
Epredia™
361 |
Large |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Features:- A 0.25 in. (6mm) layer of neoprene cork is permanently cemented to base.
- Blended rubber and cork composition resists absorption and allows for thorough rinsing.
- Rubber bumpers attached to each corner raise the cutting surface to 1.5 in. (3.8cm).
- Large board measures 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9cm)
- Small board measures 12 x 16 x 0.75 in. (30.5 x 40.6 x 1.9cm)
- Board fits Woll Drain Dissecting Tray 360
Specifica
Dissecting Boards | |
Blended Rubber and Cork | |
0.75 in. | |
1.9 cm |