Learn More
Epredia™ Manico per lama bisturi nichelato Shandon™, per lame N. 20-25
Codice prodotto. 12667776 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12667776 # 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12667776 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 53410
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-04-2027
Securely hold blades with the Epredia™ Shandon™ Nickel-Plated Scalpel Blade Handle, constructed of rustless, nickel-plated steel #4. 6.25in. (15.9cm) long.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Quality patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Defect-free in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale della lama Acciaio placcato in nichel n. 4
Size # 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tiene n. 20-25 lame