Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Disposable Embedding Molds
Codice prodotto. 12731548 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
22 x 22 x 20 mm
22 x 30 x 20 mm
22x22 to 12x12 mm, 20 mm deep
Forma:
Rectangular
Square
Truncated, tapered
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 288
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Forma Dimensione della confezione
12731548 22 x 22 x 20 mm Square pezzi 288
12677736 22 x 30 x 20 mm Rectangular pezzi 288
12647736 22x22 to 12x12 mm, 20 mm deep Truncated, tapered pezzi 288
11919671 22x22 to 12x12 mm, 20 mm deep Truncated, tapered Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12731548 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 2219
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Promote rapid paraffin hardening with Epredia Peel-A-Way Disposable Embedding Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Embedding Mold
Materiale Plastica
Dimensioni (L x P x A) 22 x 22 x 20 mm
Monouso Single-use
Forma Square