Learn More
Epredia™ Shandon™ Rochester-Oschner Hemostatic Straight Forceps, Straight, 1 x 2 Teeth, Premium, 6.25 in. (15.9cm)
Choose 6.25″ (15.9cm) Epredia™ Shandon™ Rochester-Oschner Hemostatic Straight Forceps with 1 x 2 teeth for quality and precision.
Marca:  Epredia™ 75131
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03572kg
Codice prodotto. 15284463
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship