Learn More
Epredia™ Shandon™ Scalpel Blade No. 11, Sterile, 1.6 in.(4cm)
Codice prodotto. 12697896 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12697896 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12697896 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3120030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    127.34€ / pezzi 100
    Risparmia 12.66€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Cut precisely with the Epredia™ Shandon™ Scalpel Blade No. 11, which is 1.6 in. (4cm) in length.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Quality patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Defect-free in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type #11
Lunghezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4 cm
Quantità 100/Cs.