Learn More
Epredia™ Tissue Sponges
Codice prodotto. 12704888 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12704888 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12704888 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 8453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    26.85€ / pezzi 100
    Risparmia 1.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect small biopsies from overprocessing with Epredia™ Tissue Sponges.
  • Blue, open-cell foam sponge holds specimen in cassette
Dimension:
  • Rectangular, 1 x 1.2 in. (25 x 31mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tissue Sponge
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 31 mm