Learn More
Epredia™ Stainless-Steel Embedding Base Molds
Codice prodotto. 11306820 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11306820 24 x 24 x 5 mm pezzi 10
12697906 24 x 30 x 9 mm pezzi 10
12607916 24 x 37 x 9 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11306820 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6401016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    110.46€ / pezzi 10
    Risparmia 3.54€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimize tissue embedding with the superior thermal exchange of our high-quality, durable Stainless-Steel Embedding Base Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Superior thermal exchange
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Base Mold
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 24 x 24 x 5 mm