Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Blunt/Sharp Dissecting Scissors, premium, 6.5 in. (16.5cm)
Codice prodotto. 15202290 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16.5 cm
Grado:
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Grado Dimensione della confezione
15202290 16.5 cm Standard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15202290 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 28253
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le forbici da dissezione appuntite/a punta smussata Epredia™ Shandon™ disponibili nelle versioni Premium e Standard sono garanzia di precisione e qualità.
Qualità costante
  • Prodotto opportunamente indurito, temprato e passivato
  • Lucidato e pulito elettronicamente per una finitura di elevata qualità
  • Pattern, dimensioni e finitura corrispondenti a standard di precisione
  • Garanzia completa per difetti di materiali e manodopera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Dritti
Grado Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Stile punta Punta arrotondata/appuntita