Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Sharp/Sharp Dissecting Scissors, standard, 4.5 in. (11.4cm)
Codice prodotto. 15654444 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.4 cm
14 cm
16.5 cm
Grado:
Premium
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Grado Dimensione della confezione
15654444 11.4 cm Standard Pezzo
15222888 11.4 cm Premium Pezzo
15242888 14 cm Premium Pezzo
15252888 16.5 cm Premium Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15654444 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 28301
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp Dissecting Scissors are available in Premium and Standard grades.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Straight
Grado Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Stile punta Sharp/Sharp