Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Sharp/Sharp Dissecting Scissors, standard, 4.5 in. (11.4cm)
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp Dissecting Scissors are available in Premium and Standard grades.
27.60€ - 117.00€
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Straight
Stile punta Sharp/Sharp
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Grado Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Grado Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15654444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
28301
Standard 11.4 cm
27.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15222888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
728301
Premium 11.4 cm
96.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15242888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
728302
Premium 14 cm
102.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15252888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
728303
Premium 16.5 cm
117.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Consistent Quality
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Specifica
Dissecting Scissors
Straight
Sharp/Sharp