Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes, Tissue marking dye kit
Codice prodotto. 10413229 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
59 mL
5 x 59 mL
Colore:
Black
Blue
Green
Multiple
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
10413229 59 mL Blue Pezzo
10799839 5 x 59 mL Multiple Pezzo
10830020 59 mL Black Pezzo
10530159 59 mL Yellow Pezzo
10692479 59 mL Red Pezzo
10415339 59 mL Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10413229 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3120124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    25.80€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Permanently mark the margins of excised surgical specimens for exact orientation with Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes.
  • Special binding pigment evenly coats the tissue without penetrating tissue surface
  • Does not interfere with diagnostic interpretation
  • Quick-drying and easy-to-use; decreases time-factor in urgent frozen-sectioning
Ordering Information:
Available individually or as a kit (includes one bottle each of black, blue, yellow, red, and green; 50 applicator sticks; storage base).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Product Type Tissue Marking Dye
Quantità 59 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Shandon Blue Tissue Marking Dye
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.