Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes, Tissue marking dye kit
Codice prodotto. 10415339 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
59 mL
5 x 59 mL
Colore:
Black
Blue
Green
Multiple
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
10415339 59 mL Green Pezzo
10799839 5 x 59 mL Multiple Pezzo
10413229 59 mL Blue Pezzo
10830020 59 mL Black Pezzo
10530159 59 mL Yellow Pezzo
10692479 59 mL Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10415339 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3120128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    25.80€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Permanently mark the margins of excised surgical specimens for exact orientation with Epredia™ Shandon™ Tissue-Marking Dyes.
  • Special binding pigment evenly coats the tissue without penetrating tissue surface
  • Does not interfere with diagnostic interpretation
  • Quick-drying and easy-to-use; decreases time-factor in urgent frozen-sectioning
Ordering Information:
Available individually or as a kit (includes one bottle each of black, blue, yellow, red, and green; 50 applicator sticks; storage base).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Green
Product Type Tissue Marking Dye
Quantità 59 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 59 ML GREEN TISSUE MARKING DYE, PERMANENT, MARK .
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, 2-(Dimethylamino) ethanol,Ammonium hydroxide,Formaldehyde