Learn More
Epredia™ Xylene Substitute Mountant
Codice prodotto. 13300125 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
120 mL
Dimensione della confezione:
120mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13300125 120 mL 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13300125 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 1900233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.45€
    19.86€ / 120mL
    Risparmia 5.59€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Employ all routine xylene-substitute clearing agents with the Epredia™ Xylene Substitute Mountant.
  • Permanent, organic mounting medium
  • Toluene base
  • Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
  • Viscosity: Medium (120-265 cps at 24°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Xylene Substitute
Volume (sistema metrico) 120 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, isobutyl methacrylate