Learn More
Epredia™ Xylene Substitute
Codice prodotto. 10128638 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10128638 1 gal. 4L
10524305 4 x 1 gal. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10128638 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45€
    56.87€ / 4L
    Risparmia 14.58€
    20% Sconto
Achieve safer, more convenient processing, staining and coverslipping with Epredia™ Xylene Substitute.
  • Not sensitizing to normal skin
  • Evaporation rate similar to xylene
  • Virtually odorless aliphatic hydrocarbon—no citrus aroma
  • Airborne exposure limit three times safer than xylene (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Xylene Substitute
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Shandon Xylene Substitute
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.