Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Codice prodotto. 17675915 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17675915 Black pezzi 12
17685915 Blue pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17675915 Fornitore Micronova™ N. del fornitore PEN51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.95€
    61.26€ / pezzi 12
    Risparmia 2.69€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
  • Product Type: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
  • Supplied with Cap: Yes
  • For Use With (Application): Labeling and Documentation
  • For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Specifica
Materiale Plastic
Colore Black
Colore coperchio White
Dimensioni (L x P) 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.)
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO9001 Certified Facility
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Labeling and documentation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Imballaggio 4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs.
Product Type Permanent Marker Pen
Sterilità Non-sterile
Stile punta Ultra Fine (0.2 mm)
Peso (sistema imperiale) 0.32 oz.
Peso (sistema metrico) 9.0718 g