Learn More
Heathrow Scientific™ Sharps Container, Quart
Codice prodotto. 16350706 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 18
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16350706 1 L pezzi 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16350706 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS120177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.05€
    66.57€ / pezzi 18
    Risparmia 14.48€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
The Sharps Container is easy to use and transport, and provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Clearly labeled with the Biohazard warning on one side
  • Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps
  • Stackable to reduce storage space before use
  • Clear lid to view fill level
  • Slide access lid provides temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, prevents direct contact with sharps
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Tipo di chiusura Slide Top
Colore chiusura Transparent
Capacità (sistema imperiale) 1 qt.
Colore Red
Monouso Reusable
Altezza (sistema metrico) 19.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Modello HS120177
Sovrapponibile Yes
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Container and Lid
Da utilizzare con (applicazione) Sharps
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Materiale Polypropylene
Product Type Sharps Container