Learn More
Karl Hecht™ Sharps Disposal Box
Codice prodotto. 10421522
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10421522 1.8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10421522 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 49070002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.46€
    2.18€ / pezzi 1
    Risparmia 1.28€
    36% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For the safe disposal of used needles and clinical sharps, according to UN regulation.
  • Made of polypropylene
  • UN examination includes emission test, GS test, license for the transport of infectious waste, filling mark and cover with incorporated closure
  • Yellow and red in color
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.8 L
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Safe disposal of used needles and clinical sharps, according to UN regulation