Learn More
Hospidex™ Sacchetti di carta per rifiuti a rischio biologico SharpSafe™
Codice prodotto. 11938887
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 l
50 l
Colore:
Brown
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
11938887 50 l Brown pezzi 10
11928887 50 l Brown pezzi 10
11918887 20 l White pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11938887 Fornitore Hospidex™ N. del fornitore ONDANDAP50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.20€
    29.39€ / pezzi 10
    Risparmia 4.81€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use SharpSafe™ Biohazard Carton Bags for effective waste disposal. These containers facilitate the process that is critical not only to avoid regulatory fines but also to prevent the spread of infectious diseases.
  • Cardboard
  • Various sizes and colors
  • Disposable
Specifica
Colore Brown
Monouso Single-use
Materiale Cardboard
Product Type Sacchetto in cartone per materiale a rischio biologico
Capacità (sistema metrico) 50 l
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm