Learn More
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™
Codice prodotto. 11984676
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
24 l
Altezza (sistema metrico):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
11984676 3 l 205 mm pezzi 50
11902099 3 l 205 mm pezzi 10
11999017 0.6 l 221 mm pezzi 100
11969157 0.3 l 130 mm pezzi 100
11989017 0.45 l 169 mm pezzi 100
11784654 24 l 335 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11984676 Fornitore SharpSafe™ N. del fornitore SHA4145
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.
  • Translucent flip-top lid and handle
  • Yellow
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 l
Certificazione/Conformità Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Colore chiusura Traslucido
Colore Giallo
Dimensioni (L x P x A) 197 x 120 x 205 mm
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Lunghezza (sistema metrico) 197 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 55 x 50 mm
Quantità Confezione da 50
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Include Tappo a scatto, manico
Materiale Polipropilene