Learn More
Rifiuto anatomico
For the safe disposal of anatomical and placenta waste. Sharpsguard™ anatomical 2.5 Waste Containers each come with a placenta bag.
Marca:  Daniels Healthcare DD912
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.63000kg
Codice prodotto. 13453657
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
Rifiuto anatomico
2.21 L
Rosso, Giallo