Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™ Pharmi
Descrizione
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 22 l |
| Certificazione/Conformità | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Blue |
| Altezza (sistema metrico) | 345 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 148 x 78 mm (P x L) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di rifiuti medicinali in confezione originale (compresse o flaconi) |
| Materiale | Polypropylene |