Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™ Pharmi
Codice prodotto. 12392439
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12392439 5 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12392439 Fornitore Daniels Healthcare N. del fornitore DD205
Spedizione stimata: 23-12-2026
An ideal general-purpose pharmaceutical waste container for the disposal of medicinal waste in original packaging. Sharpsguard™ pharmi 5 Multi-Purpose 4.68L Waste Container is supplied with lid assembled.
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Certificazione/Conformità BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Lunghezza (sistema metrico) 176 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 77 x 45 mm (P x L)
Quantità 2 ciascuno
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di rifiuti medicinali in confezione originale (compresse o flaconi)