Learn More
Daniels Healthcare™ Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico in polipropilene Sharpsguard™
Codice prodotto. 12342439
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
3.75 l
5 l
5 l
7 l
Altezza (sistema metrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Lunghezza (sistema metrico):
176 mm
176 mm
248 mm
Certificazione/Conformità:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
12342439 3.75 l 218 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Pezzo
12332439 2.5 l 163 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Pezzo
12352439 5 l 285 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Pezzo
12923495 3.75 l 218 mm 176 mm BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 Pezzo
12933495 5 l 285 mm 176 mm BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 Pezzo
12362439 7 l 205 mm 248 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12342439 Fornitore Daniels Healthcare™ N. del fornitore DD474OL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico che offre un'eccellente protezione da ferite e fuoriuscite di fluidi. Il contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ è realizzato in polipropilene rigido con la parete di uno spessore tale da soddisfare qualsiasi esigenza di robustezza, semplicità e qualità.
  • Maximum capacity in the minimum working space
  • Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
  • A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
  • Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifications
Capacità (sistema metrico) 3.75 l
Certificazione/Conformità BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Yellow, Red
Altezza (sistema metrico) 218 mm
Lunghezza (sistema metrico) 176 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 77 x 45 mm (P x L)
Autoclavabile Non autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto in totale sicurezza con facilità di smaltimento
Materiale Polipropilene