Learn More
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC), Abcam
Codice prodotto. 32116331 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116331 1 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116331 Fornitore Abcam N. del fornitore ab68051mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Ighg1
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Localizzazione cellulare Isoform Secreted: Secreted
Classificazione Polyclonal
Coniugato TRITC
Formulazione pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gene Ighg1
N. accesso geni P01868
Specie ospite Sheep
Immunogeno Ighg1
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology & Infectious Disease
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Primary Antibody
Forma Lyophilized
Isotype Not Available
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio Ighg1
Target Molecule Ighg1