Learn More
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Codice prodotto. 18508980 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18508980 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18508980 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1206847PECY55
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE-Cyanine5.5
Formulazione PBS
Specie ospite Sheep
Immunogeno Rat IgG whole molecule
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus