Learn More
Sheep F(ab')2 Fragment To Mouse IgG, Biotin, Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0855600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 11440055
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Host Species: Sheep
Species Reactivity: Ms
Enzyme Immunoassay, Immunohistochemistry, Western Blotting, Electron Microscopy
Specifica
Specifica
IgG
Biotin
Affinity Purified
RUO
Mouse
Polyclonal
Sheep
1 mL
Secondary