Learn More
Fisherbrand™ Fogli di sughero pressato
Codice prodotto. 12396447 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Cork
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
12396447 Cork pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12396447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.78€
    25.46€ / pezzi 5
    Risparmia 10.32€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for entomological work.
Compressed sheet with thickness of 6mm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per attività entomologica
Quantità Confezione da 5
Size 300 x 300 mm
Materiale Cork
Product Type Sughero compresso per foglio di gomma