Learn More
BOLA Sheets
Codice prodotto. 10461371
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
600 mm
Spessore:
0.025 mm
0.05 mm
0.25 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Spessore unitSize
10461371 300 mm 0.025 mm Pezzo
10470342 300 mm 0.75 mm Pezzo
10689981 300 mm 1.5 mm Pezzo
10064800 600 mm 0.5 mm Pezzo
10655601 600 mm 0.75 mm Pezzo
10154731 600 mm 1 mm Pezzo
10054860 150 mm 0.025 mm Pezzo
10003531 150 mm 0.05 mm Pezzo
10228590 300 mm 0.05 mm Pezzo
10783491 300 mm 0.25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10461371 Fornitore BOLA N. del fornitore S183334
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Specifica
Assorbanza Non-absorbent
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Spessore 0.025 mm