Learn More
Thermo Scientific™ Incubatori refrigerati
Codice prodotto. 15678175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area del ripiano (sistema imperiale):
21.3 x 17.3 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area del ripiano (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15678175 21.3 x 17.3 in Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15678175 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore RISHELF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.41€
    196.00€ / pezzi 1
    Risparmia 23.41€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Descrizione Ripiano per RI150-RI250
Tipo Shelf
Area del ripiano (sistema imperiale) 21.3 x 17.3 in
Area del ripiano (sistema metrico) 540 x 440 mm