Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, Clear Glass, PE plug
Codice prodotto. 10306062 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.1 mL
1.4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10306062 1.1 mL pezzi 100
10145424 1.4 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306062
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND8
  • Glass
  • Clear
  • Plug Cap
  • Star-shaped diaphragm
  • Polyethylene
  • Transparent
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 7.8 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.1 mL
N. per confezione 100
Dimensione chiusura 8
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 35 mm