Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8 mm, Clear Glass, PE plug with Insert Barrier
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8.2 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.4 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Dimensione chiusura | 8 |
| Marking Spot | No |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |