Specifica
| Descrizione | Shell Vial |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2.3 mL |
| Dimensione chiusura | 11 |
| Marking Spot | No |
| Altezza (sistema metrico) | 31.5 mm |