Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, Clear, PE plug
Codice prodotto. 12970941 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.28 mL
4 mL
5.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
12970941 5.5 mL pezzi 100
11561404 1.28 mL pezzi 100
12980941 4 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12970941
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for HPLC usage.
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Shell Vial
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.65 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 5.5 mL
N. per confezione 100
Dimensione chiusura 15
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 44.6 mm