Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN
Codice prodotto. 17782358
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Light Gray
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
17782358 Stainless Steel Pezzo
17792358 Light Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17782358 Fornitore Justrite N. del fornitore JCB120MY00
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
  • Justrite Shelves for EN Cabinets 226-EN.
  • Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno 42 cm
Dimensioni (P x L x A) 3.9 x 109 x 42 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 3.9 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 42 cm
Colore Stainless Steel
Materiale Steel
Product Type Shelf