Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shelf
Codice prodotto. 15876392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
329 x 376 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15876392 329 x 376 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15876392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    133.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Material: Stainless Steel; For Use With: Isotemp gravity Incubator, 2.6 cu. ft.
  • Material: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isotemp gravity incubator, 2.6 cu. ft.
Materiale Stainless Steel
Tipo Shelf
Dimensioni (L x P) 329 x 376 mm